Documentos Principais
19905
Sigma-Aldrich
tert-Butyl(chloro)dimethylsilane
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMSCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15ClSi
Número CAS:
Peso molecular:
150.72
Beilstein:
505999
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
solid
pf
86-90 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-6(2,3)8(4,5)7/h1-5H3
chave InChI
BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Useful derivatizing agent for preparative and analytical purposes[1][2]; Selective cleavage of TBDMS-ethers[3][4]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
M. Lalonde et al.
Synthesis, 817-817 (1985)
J. Heberle et al.
Silylating Agents, 2nd ed. (1995)
E.J. Corey et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 1028-1028 (1992)
A.S. Pilcher et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2492-2492 (1992)
Karolina Nowak et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10(4) (2020-04-25)
Diabetes mellitus is classified as the epidemic of the 21st century. Due to the fact that acute carbohydrate metabolism disorders usually do not indicate morphological change, postmortem diagnosis is required to perform biochemical tests. The authors decided to evaluate the