375934
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide
≥95%, with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane
Sinônimo(s):
MTBSTFA+TBDMSCl, 99:1, N-Methyl-N-tert-butyldimethylsilyltrifluoroacetamide, MTBSTFA + 1% TBDMSCl, Silylating mixture VI
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane, ≥95%
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
contém
1% TBDMSCl
grupo funcional
amine
fluoro
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(=O)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C(C)(C)C
InChI
1S/C9H18F3NOSi/c1-8(2,3)15(5,6)13(4)7(14)9(10,11)12/h1-6H3
chave InChI
QRKUHYFDBWGLHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
113.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
45 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs