250236
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole
≥95%
Sinônimo(s):
TBDMSIM
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.481 (lit.)
pb
53 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)n1ccnc1
InChI
1S/C9H18N2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-6-10-8-11/h6-8H,1-5H3
chave InChI
VUENSYJCBOSTCS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter