Documentos Principais
56563
Supelco
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
TBDMS triflate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilylester
About This Item
Fórmula linear:
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
264.34
Beilstein:
2370068
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (T)
qualidade
LiChropur
adequação da reação
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.385
p.e.
65-67 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.151 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
chave InChI
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
98.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs