33092-U
tert-Butyldimethylsilylimidazole solution
TBDMSIM in DMF, pkg of 10 × 1 mL
Sinônimo(s):
1-(tert-Butyldimethylsilyl)imidazole solution
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Silylation reagent
embalagem
pkg of 10 × 1 mL
concentração
TBDMSIM in DMF
InChI
1S/C9H18N2Si/c1-9(2,3)12(4,5)11-7-6-10-8-11/h6-8H,1-5H3
chave InChI
VUENSYJCBOSTCS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?