Documentos Principais
189685
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-2-butanol
97%
Sinônimo(s):
α−Methyl-benzenepropanol
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário:
liquid
Ensaio:
97%
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5140 (lit.)
p.e.
132 °C/14 mmHg (lit.)
densidade
0.970 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3
chave InChI
GDWRKZLROIFUML-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Phenyl-2-butanol undergoes (η5-pentaphenylcyclopentadienyl)RuCl(CO)2 catalyzed racemization efficiently at room temperature in the presence of a base[1]. 4-Phenyl-2-butanol on reaction with sulfuric acid yields polymer[2].
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Zingerone analytical standard
Supelco
88787
Zingerone
New efficient ruthenium catalysts for racemization of alcohols at room temperature.
Csjernyik G, et al.
Tetrahedron Letters, 45(36), 6799-6802 (2004)
New Friedel-Crafts chemistry. XIX. Cyclialkylations of some phenylalkanols.
Khalaf AA and Roberts RM.
The Journal of Organic Chemistry, 34(11), 3571-3574 (1969)