Documentos
I5513
Sigma-Aldrich
Imidazol
for molecular biology, ≥99% (titration)
Sinônimo(s):
3-Azapirrol, 1,3-Diaza-2,4-ciclopentadieno, Glioxalina
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4N2
Número CAS:
Peso molecular:
68.08
Beilstein:
103853
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
eCl@ss:
39161001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99% (titration)
forma
crystalline powder
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
molecular cloning: suitable
protein purification: suitable
cor
white
pH
6.2-7.8 (25 °C)
pKa (25 °C)
6.95
pb
256 °C (lit.)
pf
88-91 °C (lit.)
solubilidade
water: 500 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
densidade
1.004 g/cm3 at 20—25 °C
1.006 g/cm3 at 20—25 °C
adequação
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
genomic analysis
life science and biopharma
microbiology
atividade externa
DNase, RNase and protease, none detected
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H,(H,4,5)
chave InChI
RAXXELZNTBOGNW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O imidazol, também conhecido como glioxalina, é um diazol heterocíclico aromático e um importante tampão biológico com uma faixa de pH de 6,2 a 7,8 a 25°C. Ele tem uma ampla gama de aplicações em biologia molecular, bioquímica e proteômica. Em proteômica, o imidazol é essencial para eluir proteínas marcadas com histidina de colunas IMAC. É um forte quelante de cátions divalentes, como o níquel e o zinco, que interrompe a interação entre a etiqueta de poli-histidina e os íons metálicos. Isso permite a eluição eficiente de proteínas purificadas.
Além disso, o imidazol é indispensável para melhorar a pureza da proteína. É amplamente utilizado na preparação de soluções-tampão otimizadas para colunas de purificação a jusante. As soluções de imidazol também são agentes eficazes de eluição e lavagem em todos os processos de purificação de proteínas. Além disso, o imidazol pode ser usado para ensaios de peroxidase de rábano (HRP) e coloração reversa de géis SDS-PAGE para detecção de proteínas. O imidazol é um reagente versátil e valioso para uma ampla gama de aplicações biológicas. É um componente essencial de muitos tampões e também é usado em protocolos de purificação e detecção de proteínas.
Aplicação
O imidazol tem sido usado
  • no tampão de lise, lavagem e eluição para a purificação da proteína Sonic Hedgehog (shh-N) marcada com histidina
  • em tampão de eluição em gradiente gradual para a purificação de aldo ceto redutases marcadas com histidina usando cromatografia de afinidade com níquel
  • como um componente do tampão de homogeneização para a purificação de compartimentos fagossômicos de células dendríticas
  • como tampão de ligação, tampão de lavagem e tampão de eluição em um estudo que envolveu a expressão de proteínas e a purificação de fatores de crescimento bioativos para uso em cultura de células e agricultura celular
Excelente para tampões na faixa de pH de 6,2-7,8
Ações bioquímicas/fisiológicas
Os derivados do imidazol têm função antibacteriana, antifúngica e antineoplásica. Ele interage com o DNA e também se liga a proteínas e interrompe a divisão celular. Também atua como agente de desestabilização de microtúbulos e inibe as enzimas topoisomerase e a membro 1 da subfamília A da família 26 do citocromo P450 (CYP26A1). O medicamento antineoplásico à base de imidazol é útil na quimioterapia antineoplásica. É usado como um componente de tampão para purificação de proteínas recombinantes etiquetadas com histidina em cromatografia de afinidade com íons metálicos imobilizados (IMAC).
Características e benefícios
  • Adequado para biologia molecular e cultura de células
  • Testado para endotoxinas e contagem total de micróbios aeróbicos
  • Livre de DNase, NICKase, RNase e protease
  • Tamponamento eficaz de pH 6,2-6,7 (25 °C) com um pKa de 6,9 (25 °C)
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
293.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
145 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Molecular pathways regulating pro-migratory effects of Hedgehog signaling
Hochman E, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 281(45), 33860-33870 (2006)
Protein expression and purification of bioactive growth factors for use in cell culture and cellular agriculture
Semper C et al.
STAR protocols, 4, 102351-102351 (2023)
Isolation of Phagosomes from Dendritic Cells by Using Magnetic Beads
Manoury B
Bio-protocol, 3(14), 177-184 (2013)
[Purification of proteins using polyhistidine affinity tags
Bornhorst JA and Falke JJ
Methods in Enzymology, 326, 245-254 (2000)
Imidazoles as potential anticancer agents
Ali I, et al.
MedChemComm, 8(9), 1742-1773 (2017)