138924
Cyclooctatetraene
98%
Sinônimo(s):
[8]Annulene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
liquid
contém
0.1% hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.537 (lit.)
pb
142-143 °C (lit.)
pf
−5-−3 °C (lit.)
densidade
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1=CC=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-8H/b2-1-,3-1-,4-2-,5-3-,6-4-,7-5-,8-6-,8-7-
chave InChI
KDUIUFJBNGTBMD-BONZMOEMSA-N
Aplicação
- Used in the synthesis of highly organic film for silicon surfaces to improve its chemical and physical properties.
- Used in liquid state organic dye lasers.
- Used as triplet state quencher to reduce dye blinking.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
71.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
22 °C - closed cup