409014
Poly(diallyldimethylammonium chloride) solution
20 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
PDADMAC
About This Item
Produtos recomendados
forma
viscous liquid
concentração
20 wt. % in H2O
índice de refração
n20/D 1.375
viscosidade
60-180 cP(25 °C)
densidade
1.04 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C8H16N.ClH/c1-5-7-9(3,4)8-6-2;/h5-6H,1-2,7-8H2,3-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
GQOKIYDTHHZSCJ-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
We present an article that discusses two applications in particular; first, using these layers as polyelectrolyte membranes to control permeability.