238813
Ácido (±)-6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromano-2-carboxílico
97%
Sinônimo(s):
Trolox
Ensaio
97%
condição de armazenamento
under inert gas
pf
187-189 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(C)c2OC(C)(CCc2c(C)c1O)C(O)=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)
chave InChI
GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Akr1b1(24192)
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2