366005
5-Hydroxy-2-nitrobenzyl alcohol
97%
Sinônimo(s):
(5-Hydroxy-2-nitrophenyl)methanol, 1-Nitro-2-hydroxymethyl-4-hydroxybenzene, 3-Hydroxymethyl-4-nitrophenol, 5-Hydroxy-2-nitrobenzenemethanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
111-115 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCc1cc(O)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H7NO4/c9-4-5-3-6(10)1-2-7(5)8(11)12/h1-3,9-10H,4H2
chave InChI
ODWVFIWBWJXDMT-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3