125482
cis-Cyclooctene
contains 100-200 ppm Irganox 1076 FD as antioxidant, 95%
Sinônimo(s):
(Z)-Cyclooctene
Ensaio
95%
forma
liquid
contém
100-200 ppm Irganox 1076 FD as antioxidant
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
pb
145-146 °C (lit.)
pf
−16 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
densidade
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C1CCCC=CCC1
InChI
1S/C8H14/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-2H,3-8H2/b2-1-
chave InChI
URYYVOIYTNXXBN-UPHRSURJSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
77.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
25 °C - closed cup