77081
α-Cyano-4-fluorocinnamic acid
matrix substance for MALDI-MS, ≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-Cyano-p-fluorocinnamic acid, 2-Cyano-3-(4-fluorophenyl)-2-propenoic acid, FCCA, NSC 638135
About This Item
Produits recommandés
Qualité
matrix substance for MALDI-MS
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
crystals
Classe(s) fonctionnelle(s) de l'analyte
drugs of abuse, ionic liquids (quantification)
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
chlorinated lipids, lipids, peptides, phospholipids, phosphopeptides
Technique(s)
collision-induced dissociation MS/MS (CID-MS/MS): suitable
matrix-enhanced secondary ion MS (ME-SIMS): suitable
Solubilité
methanol: 100 mg/10 mL, clear, colorless to light yellow
Chaîne SMILES
OC(/C(C#N)=C/C1=CC=C(F)C=C1)=O
InChI
1S/C10H6FNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)5-8(6-12)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)/b8-5+
Clé InChI
OBZAFMILNGLRAL-VMPITWQZSA-N
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)