G7021
D-(+)-Glucose
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Dextrose
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥99.5%
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Pf
150-152 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
Application(s)
agriculture
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informations sur le gène
human ... PYGM(5837)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Le D-(+)-glucose a été employé pour la culture des cellules de mammifères.
- Il a été utilisé pour étudier les interactions entre le glucose et l′alanine et leur influence sur l′activité de la voie des pentoses phosphates.
- Il a également été employé pour réaliser des tests de tolérance au glucose chez la souris.
Autres remarques
Notes préparatoires
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Protocoles
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Contenu apparenté
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.