Principaux documents
56229
Supelco
9-Nitroanthracene
matrix substance for MALDI-MS, ≥98.5% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.23
Beilstein:
1877509
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12000000
ID de substance PubChem :
Qualité
matrix substance for MALDI-MS
Niveau de qualité
Essai
≥98.5% (HPLC)
Technique(s)
MALDI-MS: suitable
Pf
141-144 °C (lit.)
144-150 °C
Traces de cations
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Adéquation
suitable for matrix substance for MALDI-MS
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C14H9NO2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H
Clé InChI
LSIKFJXEYJIZNB-UHFFFAOYSA-N
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable