03565
MALDI validation set polystyrene Mp ~700 - 70 000
certified reference material
Synonyme(s) :
PS
1 950,00 €
About This Item
1 950,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Catégories apparentées
Composants
This set inclces 6 different polystyrene standards ranging from Mp ~700 to ~70,000.
Each standard is characterized with GPC, a second absolute method (light scattering or H-NMR) and MALDI-ToF-MS.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable