N3786
α(2→3,6,8,9) Neuraminidase from Arthrobacter ureafaciens
Proteomics Grade, suitable for MALDI-TOF MS
Synonyme(s) :
Neuraminidase from Arthrobacter ureafaciens, Acyl-neuraminyl Hydrolase, Sialidase
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Qualité
Proteomics Grade
Activité spécifique
≥25 U/vial
Adéquation
suitable for MALDI-TOF MS
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Qualité
Définition de l'unité
Forme physique
Composants de kit également disponibles séparément
- N3536Neuraminidase 5X Reaction Buffer 1.5 mLFDS
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Glycan Sequencing Using Exoglycosidases
Learn about O-linked glycan strategies, O-glycosidase actions, how to remove sialic acid residues, β-Elimination, and O-glycan modifications.
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.