76884
Anthranilamide
matrix substance for MALDI-MS, ≥99.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-AB, 2-Aminobenzamide, Anthranilic acid amide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
matrix substance for MALDI-MS
Niveau de qualité
Essai
≥99% (NT)
≥99.0% (HPLC)
Forme
crystals
Technique(s)
MALDI-MS: suitable
Pf
111-113 °C (lit.)
Traces de cations
Ba: ≤5 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES
NC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Clé InChI
PXBFMLJZNCDSMP-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>365.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 185 °C