Key Documents
C8857
Sigma-Aldrich
Cytochrome c from equine heart
vial of 10 nmol, (M+H+) 12,361.96 Da by calculation
Synonyme(s) :
Cytochrome c from horse heart
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.24
Gamme de produits
ProteoMass
Niveau de qualité
Forme
solid
Poids mol.
(M+H+) 12,361.96 Da by calculation
Conditionnement
vial of 10 nmol
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Application
Les sites spécifiques et l′ampleur de l′oxydation ont été caractérisés sur du cytochrome c de cheval traité par H2O2 et aux UV. Il a été suggéré que l′état de ces sites pourrait servir de biomarqueur de l′environnement oxydatif dans une cellule.
Protein calibration standard for MALDI-MS instruments.
Actions biochimiques/physiologiques
Le cytochrome c est principalement connu comme protéine mitochondriale transporteuse d′électrons. La transition du cytochrome c de la forme ferreuse à la forme ferrique à l′intérieur de la cellule fait de lui un transporteur d′électrons biologique efficace. Il joue également un rôle vital dans l′oxydation cellulaire chez les plantes et les animaux. Il est généralement considéré comme un catalyseur universel de la respiration, car il forme un pont d'électrons essentiel entre les substrats respirables et l′oxygène.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur le cytochrome c et le transport d′électrons, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Informations légales
ProteoMass is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Rawabi Qadhi et al.
Toxicology letters, 219(3), 288-297 (2013-03-26)
The importance of dietary polyunsaturated fatty acids (PUFAs) in the reduction of cardiovascular disease has been recognized for many years. Docosahexaenoic acid (22:6n3, DHA) is an n-3 PUFA known to affect numerous biological functions and provide cardioprotection; however, the exact
Esther Lapuente-Brun et al.
Science (New York, N.Y.), 340(6140), 1567-1570 (2013-07-03)
The textbook description of mitochondrial respiratory complexes (RCs) views them as free-moving entities linked by the mobile carriers coenzyme Q (CoQ) and cytochrome c (cyt c). This model (known as the fluid model) is challenged by the proposal that all
Keren I Hilgendorf et al.
Genes & development, 27(9), 1003-1015 (2013-04-27)
The retinoblastoma protein gene RB-1 is mutated in one-third of human tumors. Its protein product, pRB (retinoblastoma protein), functions as a transcriptional coregulator in many fundamental cellular processes. Here, we report a nonnuclear role for pRB in apoptosis induction via
Bhawna Batra et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(3), 409-416 (2013-04-30)
An amperometric biosensor for determination of Cytochrome c (Cyt c) was fabricated by immobilizing Cytochrome c oxidase (COx) onto nickel oxide nanoparticles (NiO-NPs) decorated carboxylated multiwalled carbon nanotubes/polyaniline (NiO-NPs/cMWCNT/PANI) film electrodeposited on the surface of a gold (Au) electrode. The
Michaela Wenzel et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(14), E1409-E1418 (2014-04-08)
Short antimicrobial peptides rich in arginine (R) and tryptophan (W) interact with membranes. To learn how this interaction leads to bacterial death, we characterized the effects of the minimal pharmacophore RWRWRW-NH2. A ruthenium-substituted derivative of this peptide localized to the
Articles
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.
Contenu apparenté
ZipTip® micro-SPE pipette tips are used as a single-step desalting, concentration, and purification tool for complex samples before mass spec analyses.