Key Documents
G8769
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucose solution
45% in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
D-Glucopyranose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro Beilstein :
1281608
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.75
Stérilité
sterile-filtered
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Forme
solution
Concentration
45% in H2O
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
endotoxin, tested
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clé InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informations sur le gène
human ... PYGM(5837)
Description générale
Le glucose est la source d'énergie indispensable aux processus physiologiques des cellules vivantes. C'est un précurseur des glycoprotéines, des glycolipides et des glycosaminoglycanes.
Application
Constitue la principale source d'énergie du métabolisme cellulaire.
Le D-(+)-glucose en solution a été utilisé comme supplément dans :
  • du milieu d'Eagle modifié par Dulbecco (DMEM) pour la culture de cellules Flp-In  293
  • du milieu de dissection pour des coupes coronales de cerveau de rat
  • du milieu Neurobasal pour la culture de cellules d'hippocampe
Actions biochimiques/physiologiques
Le glucose est un élément indispensable à la croissance et au maintien des cellules de mammifères in vitro ; il est également essentiel à leur productivité et à leur qualité. Son cycle métabolique rapide favorise la différenciation des ostéoclastes. Le taux de glucose module la migration et la croissance des cellules tumorales. Les cellules HeLa présentent une grande mobilité en présence d'un faible taux de glucose.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Investigation of the Influence of Glucose Concentration on Cancer Cells by Using a Microfluidic Gradient Generator without the Induction of Large Shear Stress
Ishida T, et al.
Micromachines, 7(9), 155-155 (2016)
Glucose: an energy currency and structural precursor in articular cartilage and bone with emerging roles as an extracellular signaling molecule and metabolic regulator
Mobasheri A
Frontiers in Endocrinology, 3, 153-153 (2012)
High glucose and low specific cell growth but not mild hypothermia improve specific r-protein productivity in chemostat culture of CHO cells
Vergara M, et al.
Testing, 13(8), e0202098-e0202098 (2018)
An ex vivo method for evaluating the biocompatibility of neural electrodes in rat brain slice cultures
Koeneman BA, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 137(2), 257-263 (2004)
Chad A Dumstorf et al.
Molecular cancer therapeutics, 9(12), 3158-3163 (2010-10-26)
Enzastaurin (LY317615.HCl) is currently in a phase III registration trial for diffuse large B-Cell lymphoma and numerous phase II clinical trials. Enzastaurin suppresses angiogenesis and induces apoptosis in multiple human tumor cell lines by inhibiting protein kinase C (PKC) and