C7170
Chitin from shrimp shells
practical grade, powder
Synonyme(s) :
Poly-(1→4)-β-N-acetyl-D-glucosamine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
shrimp (Pandalus borealis)
Niveau de qualité
Qualité
practical grade
Forme
powder
Couleur
white to beige
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@H](O)O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4?,5?,6?,7?,8-/m1/s1
Clé InChI
OVRNDRQMDRJTHS-WTZNIHQSSA-N
Application
Qualité
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable