Documents
683027
Sigma-Aldrich
trans-4-Fluorocinnamaldehyde
95%
Synonyme(s) :
(E)-3-(4-Fluorophenyl)-2-propenal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7FO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.599
Densité
1.146 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7FO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
Clé InChI
YSIYEWBILJZDQH-OWOJBTEDSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.