Merck
V900924
Sigma-Aldrich
D-Glucose-6-phosphat Dinatriumsalz Hydrat
Vetec, reagent grade, ≥98%
Synonym(e):
D-Glucose-6-Phosphat Dinatriumsalz Hydrat, G-6-P-Na2, Robison-Ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11Na2O9P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.10 (anhydrous basis)
Beilstein:
5199009
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Assay
≥98%
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
InChIKey
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Sonstige Hinweise
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)