Fortfahren mit
G7250
D-Glucose-6-Phosphat Dinatriumsalz Hydrat
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
G-6-P-Na2, Robison-Ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,40
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,90
€ 44,17
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,30
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 293,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.140,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11Na2O9P · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
304.10 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-938-1
Beilstein/REAXYS Number:
5199009
MDL number:
€ 37,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Na: 13.5-16.7% (anhydrous)
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6?;;;/m1.../s1
InChI key
UUWJZXLTPORJKW-WYFATIGWSA-L
Application
D-Glucose-6-phosphat-dinatriumsalzhydrat wird als Komponente in der Reaktionsmischung zum Untersuchen der reduzierten Nicotinamid-adenin-dinukleotidphosphat(NADPH)-Diaphorase-Aktivität, NAD(P)H-Cytochrom C-Reduktaseaktivität und Ferredoxin(Fd)-abhängigen Cytochrom C-Reduktionsaktivität eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
D-Glucose-6-phoshat ist das Kernkohlenhydratsubstrat für die enzymatische Synthese von Archaetidyl-myo-inositolen, die durch einen Signalweg, an dem Myo-Inositol-1-phosphatsynthase und CDP-Archaeol beteiligt sind, erzeugt werden.
Analysis Note
usually 2-4 H2O/mole
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G787994330G7772
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥96.0% (HPLC)
description
~1 M in H2O (approx. 260 mg per ml)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (inorganic)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
crystalline
form
powder
form
liquid
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. 寒天平板希釈法でのホスフォマイシンのMIC測定に当試薬を添加(25μg/mL)したいと考えていますが、寒天をオートクレーブ(120℃20分)する際に一緒に添加しても大丈夫でしょうか。
    1 answer
    1. The stability of this product in solution under autoclave conditions has not been determined. A search of the literature did not reveal any additional information. To ensure optimal performance, it may be best to filter sterilize the solution and add to medium after autoclaving. Please see the link below to review a publication referencing the use of D-Glucose 6-phosphate disodium in medium for the study of Fosfomycin inhibition:
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9127766/
      The following link may be of interest regarding the stability of various compounds under autoclave conditions.
      https://bitesizebio.com/6128/doesnt-play-well-with-others-the-chemistry-of-the-autoclave/