Fortfahren mit
N8035
β-Nicotinamidadenin-Dinucleotidphosphat Natriumsalz
pkg of 5 mg (per vial)
Synonym(e):
β-NADP-Na, Coenzym II Natriumsalz, TPN-Na, Triphosphopyridinnucleotid Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
15 vials
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 434,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H27N7O17P3 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
765.39
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-664-6
Beilstein/REAXYS Number:
4779954
MDL number:
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
€ 434,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
packaging
pkg of 5 mg (per vial)
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].NC(=O)c1ccc[n+](c1)C2O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)P(O)(O)=O)n4cnc5c(N)ncnc45)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C21H28N7O16P3.Na.H2O/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(45(33,34)35)14(30)11(43-21)6-41-47(38,39)44-46(36,37)40-5-10-13(29)15(31)20(42-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)32;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-31H,5-6H2,(H7-,22,23,24,25,32,33,34,35,36,37,38,39);;1H2/q;+1;/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20?,21-;;/m1../s1
InChI key
NLIGHACCLYZCOM-FHQWUTKFSA-M
Application
β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate (NADP+) and β-Nicotinamide adenine dinucleotide 2′-phosphate, reduced (NADPH) comprise a coenzyme redox pair (NADP+:NADPH) involved in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. The NADP+/NADPH redox pair facilitates electron transfer in anabolic reactions such as lipid and cholesterol biosynthesis and fatty acyl chain elongation. The NADP+/NADPH redox pair is used in a variety of antioxidation mechanism where it protects agains reactive oxidation species accumulation. NADPH is generated in vivio by the pentose phosphate pathway (PPP).
Biochem/physiol Actions
Elektronenakzeptor
Other Notes
Packaged based on NADP content as determined by UV-Vis.
This is the common form of NADP. Do not confuse with 3′-NADP or α-NADP.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N8160N9660N7785
description
pkg of 5 mg (per vial)
description
pkg of 10 mg (per vial)
description
vial of 5 mg
description
vial of 10 mg, ~95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
mp
175-178 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
packaging
pkg of 5 mg (per vial)
packaging
pkg of 10 mg (per vial)
packaging
vial of 5 mg
packaging
vial of 10 mg
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)