Merck
G8404
Glucose-6-phosphat-Dehydrogenase aus Leuconostoc mesenteroides
recombinant, expressed in E. coli, ammonium sulfate suspension, ≥550 units/mg protein (biuret)
Synonym(e):
Entner-Doudoroff-Enzym, G6PD, G6PDH, NADP-Glukose-6-Phosphat-Dehydrogenase, G-6-P-DH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥550 units/mg protein (biuret)
Biological source:
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Recombinant:
expressed in E. coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥550 units/mg protein (biuret)
mol wt
128 kDa
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
foreign activity
creatine phosphokinase, glutathione reductase, myokinase, NADH oxidase, NADPH oxidase, phosphoglucomutase, 6-phosphogluconic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, lactic dehydrogenase, hexokinase ≤0.01%
storage temp.
2-8°C
General description
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G-6-P-DH) ist ein entscheidendes Regulationsenzym im ersten Schritt des Pentose-Phosphat-Wirkungsweges. G-6-P-DH ist ein Glykoprotein mit einer Molekülmasse von 128 kDa (Gelfiltration). G6PD ist ein Dimer und besteht aus einem einzelnen aktiven Zentrum an jeder Untereinheit.
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Application
Glucose-6-phosphatdehydrogenase wird wie folgt verwendet:
  • zum Prüfen der Ketosereduktaseaktivität im sich entwickelnden Mais-Endosperm
  • zum Bestimmen der Konzentration von Mannose in Serum von Patienten mit koronarer Herzkrankheit
  • zum Untersuchen der Aktivität von EPS-Extrakt (extrazelluläre polymere Substanz) zum Bestimmen der Zelllyse durch Beschallung
  • zum Bestimmen der Glucoseaufnahme in kultivierten humanen Muskelsatellitenzellen
Biochem/physiol Actions
G6PD stellt allen Zellen Reduktionskraft in Form von Nicotinamid-adenin-dinukleotidphosphat (NADPH) zur Verfügung, wodurch die Zellen oxidativen Stress ausgleichen können. Mutationen des G6PD-Gens stehen mit einem Mangel von X-gebundenem G6PD, einem vererblichen Gendefekt wie Neugeborenenikterus und akuter hämolytischer Anämie in Verbindung.
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase (G6PD) katalysiert die Umwandlung von Glucose-6-Phosphat zu 6-Phosphogluconolaceton und damit den ersten Schritt des Pentose-Phosphat-Wegs.
Physical form
Suspension in 3,2 M (NH4)2SO4 mit 50 mM Tris und 1 mM MgCI2, pH-Wert 7,5
Other Notes
Das Volumen ist chargenspezifisch und kann anhand der Daten berechnet werden:
Zum Beispiel Charge 0000114274
Einheiten pro mg Protein = 846
mg Protein pro ml – 9
Einheiten pro ml = 7614
G8404-1000 E = ca. 132 ul
Eine Einheit oxidiert in Gegenwart von NADP bei einem pH-Wert von 7,8 und einer Temperatur von 30 °C pro Minute 1,0 μmol D-Glucose-6-phosphat zu 6-Phospho-D-gluconat.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)