Merck
RAD126
radiello Feld-Thermometer
Includes one standard Radiello vertical adapter (RAD122) for each thermometer, configured for standard use, pk of 3
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pk of 3
Hersteller/Markenname
Radiello Code 126
Methode(n)
passive air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
configured for standard use
Allgemeine Beschreibung
Aufnahmeraten sind temperaturabhängig; die Konzentrationswerte aus der Probenahme werden genauer, wenn die Temperatur während der Probenahme exakt festgehalten wird. Man beachte, dass Temperaturschwankungen von bis zu 4-5 °C innerhalb einer Stadt auftreten können.
Das Radiello Feld-Thermometer dient als Mini (< 1 cm3) Temperatur-Messstation, die auf die dreieckige Trägerplatte montiert werden kann, an der auch der Diffusionskörper über den vorher befestigten vertikalen Adapter angebracht ist. Das Thermometer bietet eine Genauigkeit von ± 5 °C zwischen -20 und 80 °C und kann bis zu 2048 Temperaturdatenpunkte aufzeichnen. Dies ermöglicht dem Forscher alle 15 Minuten die Temperatur abzulesen, über 22 Tage, alle 30 Minuten über 43 Tage und alle 60 Minuten über 85 Tage. Das Thermometer benötigt keine Batterien und verträgt auch widrige Wetterbedingungen.
Das Radiello Feld-Thermometer-Lesegerät (separat zu erwerben, RAD127) verbindet das Thermometer mit Ihrem PC (über RS232 seriellen Anschluss), dies ermöglicht dem Anwender das Thermometer vor der Probenahme zu programmieren und die Temperaturdaten nach der Messung herunterzuladen. Jedes Thermometer besitzt zur einfachen Identifizierung eine Seriennummer. Zu dem Lesegerät gehört ein anwenderfreundliches Software-Paket, für statistische und graphische Auswertung.
Rechtliche Hinweise
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J Dekeirsschieter et al.
Forensic science international, 189(1-3), 46-53 (2009-05-09)
Forensic entomology uses pig carcasses to surrogate human decomposition and to investigate the entomofaunal colonization. Insects communicate with their environment through the use of chemical mediators, which in the case of necrophagous insects, may consist in the cadaveric volatile organic
Armelle Vallat et al.
Phytochemistry, 66(13), 1540-1550 (2005-06-14)
Headspace volatiles from apple-bearing twigs were collected in the field with a Radiello sampler during three different diurnal periods over the complete fruit growing season. Analyses by thermal desorption-GC-MS identified a total of 62 compounds in changing quantities, including the
Benoît Oury et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(10), 547-557 (2006-08-16)
Diffusive sampling is particularly suited to determine time-weighted average volatile organic compound (VOC) concentration in occupational hygiene and environmental air monitoring. The purpose of this study was to measure the sampling rate variation of four different samplers in a special
Francesc A Esteve-Turrillas et al.
Journal of chromatography. A, 1216(48), 8549-8556 (2009-10-27)
A new procedure for the passive sampling in air of benzene, toluene, ethylbenzene and xylene isomers (BTEX) is proposed. A low-density polyethylene layflat tube filled with a mixture of solid phases provided a high versatility tool for the sampling of
P Bruno et al.
Waste management (New York, N.Y.), 27(4), 539-544 (2006-05-23)
Nuisance caused by odors is one of the most important problems for waste management plants. To control an odor nuisance, it must first be quantified. The analytical difficulties in odor measurements are related to the high number of volatile components
Artikel
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protokolle
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Verwandter Inhalt
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.