Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
agency
EPA IP-5C, NIOSH 6700, NIOSH 7906
packaging
pk of 20
manufacturer/tradename
Radiello
technique(s)
passive air sampling: suitable
matrix
microporous PE impregnated with wet TEA
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for sampling HF, NO2, and SO2
General description
Jede Kartusche wird in einer Glas- oder Plastikröhre verpackt geliefert, die in einem transparenten Polyethylen (PE)-Beutel thermisch eingeschweißt ist. In derselben verschlossenen Röhre kann die Kartusche nach der Probenahme vor der Desorption oder Analyse aufbewahrt werden. Jeder Kartuschenpackung liegt eine ausreichende Anzahl selbstklebender Strichcode-Etiketten bei, damit Probenahmedaten und -zeit leicht zurück verfolgt werden können.
Hinweis: Um Luftprobenahmen mit dem Radiello-System durchführen zu können, müssen zusätzlich zu den Kartuschen-Adsorbentien die Radiello Diffusionskörper und die dreieckige Trägerplatte bestellt werden. Radiello Starterkits (RADxxxS) enthalten alle notwendigen Komponenten für eine Probenahme.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| agency EPA IP-5C, NIOSH 7906, NIOSH 6700 | agency EPA TO-8, NIOSH 2549, OSHA 32 | agency EPA IP-6C, TO-14A, TO-15, TO-17, NIOSH 1500, 1501, 2549, OSHA 111, 1002 | agency EPA TO-14A, TO-15, TO-17, NIOSH 1500, 1501, 2549, OSHA 111, 1002, 1004 |
| technique(s) passive air sampling: suitable | technique(s) passive air sampling: suitable | technique(s) passive air sampling: suitable | technique(s) passive air sampling: suitable |
| packaging pk of 20 | packaging pk of 20 | packaging pk of 20 | packaging pk of 20 |
| matrix microporous PE impregnated with wet TEA | matrix SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA | matrix SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph | matrix SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh) |
| compatibility for sampling HF, NO2, and SO2 | compatibility for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption) | compatibility for sampling BTEX and VOCs (thermal desorption) | compatibility for sampling BTEX and VOCs (CS2 Desorption) |
| application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring | application(s) air monitoring |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under radiello™ Kartuschen-Adsorbenzien
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
354.2 °F - closed cup
flash_point_c
179 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?