Fortfahren mit
RAD165
radiello™ Kartuschen-Adsorbenzien
for sampling Aldehydes, matrix SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®, pk of 20
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104008
eCl@ss:
32039008
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
EPA TO-11A, OSHA 68, 85, 1007
packaging
pk of 20
manufacturer/tradename
Radiello
technique(s)
passive air sampling: suitable
matrix
SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for sampling Aldehydes
General description
Ein radiello™ Diffusionssammler besteht aus drei Komponenten: dem Diffusionskörper, dem Adsorbensröhrchen und der dreieckigen Trägerplatte. Zur Arbeitsplatzmessung kann ein vertikaler Adapter installiert werden. Die Adsorbenskartusche wird aus ihrem Glas- oder Kunststoffröhrchen herausgenommen und in den Diffusionskörper eingesetzt. Dieser wird dann zur Luftkeimsammlung auf die dreieckige Trägerplatte geschraubt.
Wir bieten unterschiedliche Radiello Kartuschen-Adsorbentien an, die speziell für die Probennahme bestimmter Verbindungsklassen sind. Die Abmessungen der Kartuschen sind 60 mm L x 4,8 oder 5,8 mm D. Jede Kartusche ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, mit Ausnahme der Radiello Thermodesorptions (TD) Kartuschen-Adsorbentien.
Jede Kartusche wird in einer Glas- oder Plastikröhre verpackt geliefert, die in einem transparenten Polyethylen (PE)-Beutel thermisch eingeschweißt ist. In derselben verschlossenen Röhre kann die Kartusche nach der Probenahme vor der Desorption oder Analyse aufbewahrt werden. Jeder Kartuschenpackung liegt eine ausreichende Anzahl selbstklebender Strichcode-Etiketten bei, damit Probenahmedaten und -zeit leicht zurück verfolgt werden können.
Hinweis: Um Luftprobenahmen mit dem Radiello-System durchführen zu können, müssen zusätzlich zu den Kartuschen-Adsorbentien die Radiello Diffusionskörper und die dreieckige Trägerplatte bestellt werden. Radiello Starterkits (RADxxxS) enthalten alle notwendigen Komponenten für eine Probenahme.
Application
Ein radiello™ Kartuschen-Adsorbens mit Carbograph 4 und ein PerkinElmer® Röhrchen-Adsorbens mit Tenax® TA kann zur Diffusionsprobennahme in einer Studie eingesetzt werden, die zur Messung der Variationen bei der Probennahmerate vier verschiedener Diffusionssammler (GABIE, 3M 3500, PerkinElmer® TA und radiello™ 145) während der Exposition gegenüber niedrigen Konzentrationen flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) über einen langen Zeitraum (1-14 Tage) durchgeführt wird.
Legal Information
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Disclaimer
* Hinweis: Dieses Produkt ist in der Methode nicht offiziell angegeben, es kann jedoch für die Verwendung mit den in der Methode aufgeführten Verbindungen geeignet sein. *
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAD169RAD147RAD130
description
for sampling Aldehydes, matrix SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®, pk of 20
description
for sampling HCl, matrix SS net with silica gel (100-400 μm particle size), pk of 20
description
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption), matrix SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA, pk of 20
description
for sampling BTEX and VOCs (CS2 Desorption), matrix SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
agency
OSHA 68, 85, 1007, EPA TO-11A
agency
-
agency
EPA TO-8, OSHA 32, NIOSH 2549
agency
NIOSH 1500, 1501, 2549, EPA TO-14A, TO-15, TO-17, OSHA 111, 1002, 1004
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
manufacturer/tradename
Radiello
manufacturer/tradename
Radiello
manufacturer/tradename
Radiello
manufacturer/tradename
Radiello
compatibility
for sampling Aldehydes
compatibility
for sampling HCl
compatibility
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption)
compatibility
for sampling BTEX and VOCs (CS2 Desorption)
matrix
SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®
matrix
SS net with silica gel (100-400 μm particle size)
matrix
SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA
matrix
SS net (100 mesh, 5.8 mm diam.), activated with activated charcoal (30-50 mesh)
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. I would like to know the exposure time for sampling formaldehyde in working environments.
    1 answer
    1. Product RAD165 can be employed for the determination of airborne aldehyde concentration measurements with exposure time durations between 15 minutes and 8 hours.