BR143352
BRAND® tubing
I.D. 2, O.D. 4, W 1.0 mm
Synonym(e):
Tubing
Größe auswählen
€ 43,80
Größe auswählen
About This Item
€ 43,80
Empfohlene Produkte
Materialien
silicone
Hersteller/Markenname
BRAND 143352
ID
2
Länge
25 m
AD
4
Breite
1.0 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)