Merck
RAD132
radiello Kartuschen-Adsorbenzien
for sampling Anaesthetic Gases/Vapors, matrix SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh), pk of 20
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Verpackung
pk of 20
Hersteller/Markenname
Radiello
Methode(n)
passive air sampling: suitable
Matrix
SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh)
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for sampling Anaesthetic Gases/Vapors
Allgemeine Beschreibung
Wir bieten unterschiedliche Radiello Kartuschen-Adsorbentien an, die speziell für die Probennahme bestimmter Verbindungsklassen sind. Die Abmessungen der Kartuschen sind 60 mm L x 4,8 oder 5,8 mm D. Jede Kartusche ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, mit Ausnahme der Radiello Thermodesorptions (TD) Kartuschen-Adsorbentien.
Jede Kartusche wird in einer Glas- oder Plastikröhre verpackt geliefert, die in einem transparenten Polyethylen (PE)-Beutel thermisch eingeschweißt ist. In derselben verschlossenen Röhre kann die Kartusche nach der Probenahme vor der Desorption oder Analyse aufbewahrt werden. Jeder Kartuschenpackung liegt eine ausreichende Anzahl selbstklebender Strichcode-Etiketten bei, damit Probenahmedaten und -zeit leicht zurück verfolgt werden können.
Hinweis: Um Luftprobenahmen mit dem Radiello-System durchführen zu können, müssen zusätzlich zu den Kartuschen-Adsorbentien die Radiello Diffusionskörper und die dreieckige Trägerplatte bestellt werden. Radiello Starterkits (RADxxxS) enthalten alle notwendigen Komponenten für eine Probenahme.
Rechtliche Hinweise
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Benoît Oury et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(10), 547-557 (2006-08-16)
Diffusive sampling is particularly suited to determine time-weighted average volatile organic compound (VOC) concentration in occupational hygiene and environmental air monitoring. The purpose of this study was to measure the sampling rate variation of four different samplers in a special
P Bruno et al.
Waste management (New York, N.Y.), 27(4), 539-544 (2006-05-23)
Nuisance caused by odors is one of the most important problems for waste management plants. To control an odor nuisance, it must first be quantified. The analytical difficulties in odor measurements are related to the high number of volatile components
Alberto Sturaro et al.
Environmental monitoring and assessment, 164(1-4), 93-100 (2009-04-04)
This paper reports the results of a long-term monitoring of benzene, toluene, ethylbenzene, xylenes (BTEX), phenol and cresols in the air of Padua during a wide period of the year 2007 using two radial passive samplers (Radiello system) equipped with
Artikel
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protokolle
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Verwandter Inhalt
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.