Fortfahren mit
RAD170
radiello™ Kartuschen-Adsorbenzien
for sampling Hydrogen Sulfide (H2S), matrix microporous PE coated with zinc acetate, pk of 20
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104008
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
NIOSH 6013, OSHA 1008
packaging
pk of 20
manufacturer/tradename
Radiello
technique(s)
passive air sampling: suitable
matrix
microporous PE coated with zinc acetate
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
for sampling Hydrogen Sulfide (H2S)
General description
Wir bieten unterschiedliche Radiello Kartuschen-Adsorbentien an, die speziell für die Probennahme bestimmter Verbindungsklassen sind. Die Abmessungen der Kartuschen sind 60 mm L x 4,8 oder 5,8 mm D. Jede Kartusche ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, mit Ausnahme der Radiello Thermodesorptions (TD) Kartuschen-Adsorbentien.
Jede Kartusche wird in einer Glas- oder Plastikröhre verpackt geliefert, die in einem transparenten Polyethylen (PE)-Beutel thermisch eingeschweißt ist. In derselben verschlossenen Röhre kann die Kartusche nach der Probenahme vor der Desorption oder Analyse aufbewahrt werden. Jeder Kartuschenpackung liegt eine ausreichende Anzahl selbstklebender Strichcode-Etiketten bei, damit Probenahmedaten und -zeit leicht zurück verfolgt werden können.
Hinweis: Um Luftprobenahmen mit dem Radiello-System durchführen zu können, müssen zusätzlich zu den Kartuschen-Adsorbentien die Radiello Diffusionskörper und die dreieckige Trägerplatte bestellt werden. Radiello Starterkits (RADxxxS) enthalten alle notwendigen Komponenten für eine Probenahme.
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Disclaimer
* Hinweis: Dieses Produkt ist in der Methode nicht offiziell angegeben, es kann jedoch für die Verwendung mit den in der Methode aufgeführten Probenverbindungen geeignet sein. *
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAD168RAD172RAD147
description
for sampling Hydrogen Sulfide (H2S), matrix microporous PE coated with zinc acetate, pk of 20
description
for sampling Ammonia (NH3), matrix microporous PE impregnated with phosphoric acid, pk of 20
description
for sampling Ozone (O3), matrix microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica, pk of 20
description
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption), matrix SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA, pk of 20
agency
OSHA 1008, NIOSH 6013
agency
NIOSH 6015, 6016, OSHA ID-188
agency
-
agency
EPA TO-8, OSHA 32, NIOSH 2549
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
technique(s)
passive air sampling: suitable
manufacturer/tradename
Radiello
manufacturer/tradename
Radiello
manufacturer/tradename
Radiello
manufacturer/tradename
Radiello
matrix
microporous PE coated with zinc acetate
matrix
microporous PE impregnated with phosphoric acid
matrix
microporous PE tube with 4,4′-dipyridylethylene coated silica
matrix
SS net (100 mesh, 4.8 mm diam.), Tenax-TA
packaging
pk of 20
packaging
pk of 20
packaging
pk of 20
packaging
pk of 20
compatibility
for sampling Hydrogen Sulfide (H2S)
compatibility
for sampling Ammonia (NH3)
compatibility
for sampling Ozone (O3)
compatibility
for sampling Phenolic Compounds (thermal desorption)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)