Merck
D199303
Sigma-Aldrich
2,4-Dinitrophenylhydrazin
reagent grade, 97%
Synonym(e):
(2,4-dinitrophenyl)-hydrazine, DNPH
About This Item
Lineare Formel:
(O2N)2C6H3NHNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.14
Beilstein:
615586
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
reagent grade
Assay
97%
Enthält
33% water (minimum)
mp (Schmelzpunkt)
197-200 °C (lit.)
SMILES String
NNc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N4O4/c7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)10(13)14/h1-3,8H,7H2
InChIKey
HORQAOAYAYGIBM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2,4-Dinitrophenylhydrazin (DNPH), ein Hydrazinderivat, ist ein potenzielles mutagenes Mittel. Seine Molekular- und Kristallstruktur wurde analysiert. Die intra- und intermolekularen Wasserstoffbrückenbindungen in DNPH wurden mittels schwingungsspektroskopischer Analyse untersucht. Der Mechanismus der isothermen Degradation von DNPH wurde mittels Differentialabtastkalorimetrie (Differential Scanning Calorimetry, DSC) untersucht.
Anwendung
2,4-Dinitrophenylhydrazin wurde als Reagenz zum Nachweis vorhandener Aldehyde und Ketone in Proteincarbonylen verwendet. Es kann als kolorimetrisches Reagenz bei der quantitativen Schätzung von Prednison verwendet werden.
Verpackung
500 g enthalten ein Gesamtgewicht des feuchten Produkts von ~ 485 g. Die Abweichung ist auf die Zugabe von Wasser zur Erfüllung der DOT-Anforderungen zurückzuführen.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Desen. Expl. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kinetic analysis of isothermal decomposition of 2, 4-dinitrophenylhydrazine using differential scanning calorimetry.
Musuc AM, et al.
Thermochimica Acta, 448(2), 130-135 (2006)
2,4-dinitrophenylhydrazine: a sensitive quantitative reagent for determining microgram quantities of prednisone.
A L Woodson
Journal of pharmaceutical sciences, 60(10), 1538-1542 (1971-10-01)
Journal of the American Oil Chemists' Society, 70, 881-881 (1993)
J. Chem. Soc. Pak., 14, 73-73 (1992)
Structure of 2, 4-dinitrophenylhydrazine.
Okabe N, et al.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 49(9), 1678-1680 (1993)