Merck
53814-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Core-shell-(SPP-)Fused-Core-C18-HPLC-Säule
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Ascentis® Express C18, 2,7 μm HPLC-Säule, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
10 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å
Betriebs-pH-Wert
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Ascentis Express HPLC-Säulen bieten durch Fused-Core® Partikeltechnologie die hohe Geschwindigkeit und Effizienz von Partikeln mit weniger als 2 μm Durchmesser, wobei gleichzeitig ein geringer Rückdruck beibehalten wird. Anwender der UPLC® (oder anderer Ultrahochdrucksysteme) und der konventionellen HPLC profitieren von dieser Kombination aus hoher Effizienz und geringem Rückdruck.
Bitte besuchen Sie die Ascentis Express Homepage, um weitere Informationen über diese neue Säulentechnologie zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pankaj Partani et al.
Journal of chromatographic science, 54(8), 1385-1396 (2016-05-27)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry method was developed and validated for the simultaneous determination of simvastatin (SV) and simvastatin acid (SVA) in human plasma. To improve assay sensitivity and achieve simultaneous analysis, SVA monitored in (-)ESI (electrospray ionization) mode within
Babu Rao Chandu et al.
SpringerPlus, 2(1), 194-194 (2013-06-07)
A bioequivalence study was proved of generic Febuxostat 80 mg tablets (T) in healthy volunteers.For this purpose, Authors developed a simple, sensitive, selective, rapid, rugged and reproducible liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the quantification of Febuxostat (FB) in human
Judy Stone
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1378, 301-320 (2015-11-26)
Serum from bar-coded tubes, and then internal standard, are pipetted to 96-well plates with an 8-channel automated liquid handler (ALH). The first precipitation reagent (methanol:ZnSO4) is added and mixed with the 8-channel ALH. A second protein precipitating agent, 1 %
Virginia Brighenti et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 143, 228-236 (2017-06-14)
The present work was aimed at the development and validation of a new, efficient and reliable technique for the analysis of the main non-psychoactive cannabinoids in fibre-type Cannabis sativa L. (hemp) inflorescences belonging to different varieties. This study was designed
Francesco Pio Prencipe et al.
Journal of chromatography. A, 1349, 50-59 (2014-05-27)
The study was aimed at developing a new analytical method for the metabolite fingerprinting of bioactive compounds in Humulus lupulus L. (hop), together with a simple extraction procedure. Different extraction techniques, including maceration, heat reflux extraction (HRE), ultrasound-assisted extraction (UAE)
Artikel
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.
Protokolle
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCMehr anzeigen
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Do I need special fittings and tubing to connect Ascentis® Express HPLC Columns?
    1 answer
    1. While operating pressures may not exceed the 400 bar (6,000 psi) capability of your traditional instruments, sustained pressures of about 200 bar (3,000 psi) will exceed the recommended pressure for conventional PEEK tubing and fittings at the column inlet. We recommend changing to stainless steel fittings in all high pressure locations and have designed special High Performance HPLC Fittings/Interconnects that will stay tight at pressures of 1,000 bar (15,000 psi) or greater, even when elevated column temperatures are employed.
      Helpful?
  3. What is the carbon load for Ascentis® Express C18 HPLC Columns?
    1 answer
    1. Carbon load which is commonly referred to as %Carbon is misleading and not meaningful for Ascentis® Express. Since Fused-Core™ particle is unique in the sense that it has a solid core and porous shell, the %Carbon number can not be compared to traditional porous particles.  The carbon coverage for Ascentis® Express C18 is 3.5 micromoles/meter-squared
      Helpful?
  4. Can I use Ascentis Express on any type of HPLC system?
    1 answer
    1. Ascentis Express HPLC columns are capable of use on standard HPLC systems as well as UHPLC systems.  Columns are packed in high pressure hardware capable of withstanding the pressures used in UHPLC systems.
      Helpful?
  5. Can I use Ascentis Express on a UHPLC system?
    1 answer
    1. Yes.  Ascentis Express columns are packed in a way making them suitable for these ultra high pressure instruments.  In fact, Ascentis Express outperforms sub-2 μm micron columns on many applications since Ascentis Express provides the benefits of sub-2 μm particles but at much lower back pressure.  These benefits include the capability of providing fast HPLC and higher resolution chromatography.  The Fused-Core particle consists of a 1.7 μm solid core and a 0.5 μm porous shell.  A major benefit of the Fused-Core particle is the small diffusion path (0.5 μm) compared to conventional fully porous particles. The shorter diffusion path reduces axial dispersion of solutes and minimizes peak broadening.
      Helpful?
  6. Can Ascentis® Express HPLC Columns be used for LC-MS?
    1 answer
    1. Express Fused-Core™ particles were designed with LC-MS in mind. Even extremely short column lengths exhibit sufficient plate counts to show high resolving power. The flat van Deemter plots permit resolution to be maintained at very high flow rates to maximize sample throughput. All Ascentis stationary phases have been evaluated for MS compatibility during their development, and the Express phases are no exception. You can expect extremely low column bleed and background while maintaining longest possible column lifetime. A bonus of Ascentis Express columns for high throughput UHPLC and LC-MS is that they are extremely rugged and highly resistant to plugging, a very common failure mode for competitor columns.
      Helpful?
  7. Is there anything special I need to do to my HPLC system to use Ascentis Express?
    1 answer
    1. Nothing special is required to use Ascentis Express HPLC columns.  To obtain the full benefits of Ascentis Express, one should minimize dispersion in the HPLC system (tubing, detector flow cell) as well as confirm the detector response system is set at a fast level.  For more information, request Guidelines for Optimizing Systems for Ascentis Express Columns (T407102).
      Helpful?
  8. How can I measure my instrument bandwidth (IBW) and determine what Ascentis® Express HPLC Columns can be used with minimal efficiency loss created by too much internal instrument volume?
    1 answer
    1. The Guide to Dispersion Measurement has simple instructions on how to measure IBW and can be found at sigma-aldrich.com/express.
      Helpful?
  9. What flow rate should I use with Ascentis® Express HPLC Columns?
    1 answer
    1. Based on the minimum in the van Deemter curves, higher flows than 5um particle columns are required in order to maximize Ascentis Express column efficiency. The suggested starting point for flow rate for Ascentis Express columns: 1.6 mL/min for 4.6 mm ID;  0.8 mL/min for 3.0 mm ID; and 0.4mL/min for 2.1 mm ID.