Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 121,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
analyte chemical class(es)
amino acids, peptides, proteins
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| format multi-component solution | format multi-component solution | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| analyte chemical class(es) amino acids, peptides, proteins | analyte chemical class(es) amino acids, peptides, proteins | analyte chemical class(es) amino acids, peptides, proteins | analyte chemical class(es) amino acids, peptides, proteins |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
Analyt
- L-Alanine
- Ammonium chloride
- L-Arginine
- L-Aspartic acid
- L-Cystine
- L-Glutamic acid
- Glycine
- L-Histidine
- L-Isoleucine
- L-Leucine
- L-Lysine
- L-Methionine
- L-Phenylalanine
- L-Proline
- L-Serine
- L-Threonine
- L-Tyrosine
- L-Valine
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?