Merck
G005654
HPLC Analysis of Atrazine Herbicides on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 6.4 unadjusted; [B] acetonitrile
gradient: 20 to 28% B in 11 min; 28 to 65% B in 5 min; held at 65% B for 4 min
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 46 °C
detector: UV, 240 nm
injection: 5 μL
sample: 10-25 μg/mL in 10:90, water: acetonitrile
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
agriculture
Hinweis zur Analyse
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express C18 for the efficient separation of 17 triazine pesticides.
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    Atrazine-desethyl
    Metoxuron
    Hexazinone
    Simazine
    Cyanazine
    Methabenzthiazuron
    Atrazine
    Monolinuron
    Diuron
    Isoproturon
    Metobromuron
    Metazachlor
    Sebuthylazin
    Linuron
    Metolachlor
    Alle anzeigen (15)
Analytische Säule
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Standard
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)