Merck
G005608
LC-MS Analysis of Explosives on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] methanol; [B] water; (50:50, A:B)
flow rate: 0.9 mL/min
column temp.: 50 °C
detector: MS: APCI(-)
injection: 5 μL
sample: 100 ng/mL in 50:50, methanol:water
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
forensics and toxicology
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analyt
Beschreibung
    HMX
    RDX
    1,3,5-Trinitrobenzene
    1,3-Dinitrobenzene
    2,4,6-Trinitrotoluene
    2,4-Dinitrotoluene
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)