Wichtige Dokumente
53825-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonym(e):
Core-shell-(SPP-)Fused-Core-C18-HPLC-Säule
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® Express C18, 2,7 μm HPLC-Säule, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
15 cm × 2.1 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å
Betriebs-pH-Wert
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Bitte besuchen Sie die Ascentis Express Homepage, um weitere Informationen über diese neue Säulentechnologie zu erhalten.
Anwendung
UHPLC/MS-Analyse von Maiskeimöl mit Ascentis® Express C30 im Vergleich zu Ascentis® Express C18
UHPLC-Analyse von Paracetamol und Verunreinigungen mit Ascentis® Express C18, 2,7 μm
HPLC-Analyse von Parabenen mit Ascentis®Express C18, 2,7 μm
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Empfehlung
Vorsäulenkartusche
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Supel Tox AflaZea SPE improves analyte recovery with less sample volume, while HPLC confirms effective elimination of interferences.
Derivatization of Aliphatic Amines - Results from the Supelco Ascentis Express column show higher peak resolution, and improved peak shapes than typical chromatograms.
Protokolle
This selective and fast MIP extraction procedure allows trace amounts of patulin to be easily detected in apple juice, with high analyte recovery and reproducibility.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..