52654-U
Discovery® DSC-Si SPE-Röhrchen
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Synonym(e):
Silica SPE cartidge tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Produktlinie
Discovery®
Zusammensetzung
bed wt., 500 mg
Verpackung
pk of 54
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
480 m2/g
Volumen
3 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
silica bonding
Partikelgröße
50 μm
Porengröße
70 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität der Probenmatrix: Organische Lösungsmittel, Öle und Lipide
- Ungebundene Säure, mit Siliziumdioxidsorbens gewaschen, ist ideal für Normalphasen-SPE und andere modifizierte Flash-Verfahren
- Wird oft zum Trennen oder Entfernen von strukturell ähnlichen Molekülen durch aufeinanderfolgende Elutionen mit zunehmend polaren Lösungen eingesetzt
- Das Normalphasen-Sorbens mit der höchsten Polarität
- Ausgezeichnete Kapazität zum Aufreinigen von Lösungen in phasenkombinatorischen chemischen Reaktionen, wenn die Zielmoleküle aus den Reaktionsnebenprodukten und überschüssigen Reagenzien entfernt werden
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Using the method described in this report, an average absolute recovery and RSD value of 99.86 ± 6.99% (n=6) was observed, to determine an average of 1.02% hydrocortisone in topical cream.