Merck
PHR1054
Supelco
(−)-Riboflavin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Riboflavin, Laktoflavin, Vitamin B2, Vitamin G
Größe auswählen
1 G
€ 93,10
€ 93,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 93,10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H20N4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.36
Beilstein:
97825
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
eCl@ss:
34058005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
€ 93,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. R060000
traceable to USP 1603006
API-Familie
riboflavin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
290 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C(C)C=C(N(C[C@H](O)[C@@H]([C@H](O)CO)O)C(C2=N3)=NC(NC2=O)=O)C3=C1
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t11-,12+,14-/m0/s1
InChIKey
AUNGANRZJHBGPY-SCRDCRAPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Zertifizierte pharmazeutische Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle bieten Pharmalaboren und -herstellern eine praktische und kostengünstige Alternative zu internen Arbeitsstandards.
Anwendung
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Riboflavin kann als Referenzstandard zur Bestimmung des Analyten in gekochten Würsten[1] und Energydrinks[2] mittels verschiedener Chromatographieverfahren eingesetzt werden.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten, wo verfügbar, eine mehrfache Rückverfolgbarkeit für die Primärstandards nach USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials finden Sie im Analysenzertifikat (CoA).
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAC0268“ ein, um ein Beispiel eines Analysenzertifikats für dieses Material abzurufen. Dies ist lediglich ein Beispiel eines Zertifikats, das nicht unbedingt zu der Charge gehört, die Sie erhalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of total riboflavin in cooked sausages
Valls F, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(3), 1067-1070 (1999)
Rapid method for determination of riboflavin in urine by high-performance liquid chromatography
Smith DM, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 182(3), 285-291 (1980)
Simultaneous determination of riboflavin, pyridoxine, nicotinamide, caffeine and taurine in energy drinks by planar chromatography-multiple detection with confirmation by electrospray ionization mass spectrometry
Aranda M and Morlock G
Journal of Chromatography A, 1131(1-2), 253-260 (2006)
Zisis Gatzioufas et al.
Journal of refractive surgery (Thorofare, N.J. : 1995), 29(12), 846-848 (2013-10-31)
To investigate the effect of high-fluence corneal collagen cross-linking (CXL) with riboflavin and ultraviolet-A in the management of progressive keratoconus. Preliminary results from a prospective cohort study. Seven eyes from 7 patients with progressive keratoconus subjected to CXL were included.
Carol P Wilson et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 61(6), 1302-1308 (2013-04-24)
Intervention with riboflavin was recently shown to produce genotype-specific lowering of blood pressure (BP) in patients with premature cardiovascular disease homozygous for the 677C→T polymorphism (TT genotype) in the gene encoding the enzyme methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR). Whether this effect is
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the purity of this riboflavin (PHR1054)?
    1 answer
    1. The purity of this product is reported in the lot-specific Certificate of Analysis, on an 'as is' basis. There is no minimum purity specification. However, a review of recent lots shows a typically purity of approximately 98%.