Merck
51588-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm UHPLC Column
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Ascentis® Express RP-Amid, 2 μm UHPLC-Säule, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L60
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Hersteller/Markenname
Ascentis®
Verpackung
1 ea of
Parameter
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
Methode(n)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × ID
10 cm × 3 mm
Oberflächenbereich
120 m2/g
Verunreinigungen
<5 ppm (metals)
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
amide, alkyl phase
Partikelgröße
2 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH-Wert
2-9
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Ascentis® Express 2 μm RP-Amid ist eine Hochgeschwindigkeits- und hochauflösende HPLC-Säule, die auf einem neuen Fused-Core® Partikeldesign basiert. Die Fused-Core Partikel bestehen aus einer dünnen porösen Schale aus hochreinem Kieselgel, das einen festen Kieselgelkern umgibt. Dieses Partikeldesign gewährleistet aufgrund der kurzen Diffusionswege in der porösen 0,4-μm-Schale und der geringen Partikelgesamtgröße von 2 μm eine sehr hohe Säuleneffizienz. Die in einem Schritt gebundene, endverkappte, auf Amid basierende, polar eingebettete stationäre Phase von Ascentis Express 2 μm RP-Amid zeichnet sich durch stabile Umkehrphasenmaterialien mit weniger hydrophoben Eigenschaften aus. Ascentis Express 2 μm RP-Amid kann für basische, saure oder neutrale Verbindungen mit orthogonaler Selektivität aus C18 oder C8 verwendet werden.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Michael T Furlong et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 926, 36-41 (2013-04-02)
Clopidogrel is prescribed for the treatment of Acute Coronary Syndrome and recent myocardial infarction, recent stroke, or established peripheral arterial disease. A sensitive and reliable high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) assay was developed and validated to enable reliable
Martin Mzik et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1020, 85-89 (2016-04-01)
A simple, rapid and sensitive method based on liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) has been developed and validated for the quantitative determination in rat plasma of a new candidate for AD treatment, namely PC 48 (a 7-MEOTA-donepezil like compound) in
Erzsébet Oláh et al.
Journal of chromatography. A, 1217(23), 3642-3653 (2010-04-23)
Today sub-2 microm packed columns are very popular to conduct fast chromatographic separations. The mass-transfer resistance depends on the particle size but some practical limits exist not to reach the theoretically expected plate height and mass-transfer resistance. Another approach applies
Maria A Khalikova et al.
Talanta, 130, 433-441 (2014-08-28)
The presented work describes the development of a simple, fast and effective on-line SPE-UHPLC-UV/vis method using fused core particle columns for extraction, separation and quantitative analysis of the nine illegal dyes, most frequently found in chilli-containing spices. The red dyes
Fan Sai et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(8), 1898-1905 (2012-02-15)
A sensitive method has been developed for the simultaneous determination of residues of 25 β₂-agonists and 23 β-blockers in animal foods by high-performance liquid chromatography coupled with linear ion trap mass spectrometry (HPLC-LIT-MS). This method is based on a new