Fortfahren mit
SML2397
Dooku1
≥98% (HPLC), eIF4E inhibitor, powder
Synonym(e):
2-((2,6-dichlorobenzyl)thio)-5-(1H-pyrrol-2-yl)-1,3,4-oxadiazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,70
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 369,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9Cl2N3OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 90,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dooku1, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(C=CC=C1Cl)=C1CSC2=NN=C(C3=CC=CN3)O2
InChI
1S/C13H9Cl2N3OS/c14-9-3-1-4-10(15)8(9)7-20-13-18-17-12(19-13)11-5-2-6-16-11/h1-6,16H,7H2
InChI key
MNPOBXLPCWFONX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dooku1, an analog of Yoda1, is a potent and selective antagonist of the mechanosensitive Piezo1 channel that inhibits endogenous Yoda1-activated channels. Dooku1 inhibits relaxation of relaxation of aorta caused by Yoda1.
potent and selective antagonist of the mechanosensitive Piezo1 channel that inhibits endogenous Yoda1-activated channels
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2809SML2226SML1558
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)