Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 257,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Bafilomycin A1 Fertiglösung, 0.16 mM in DMSO, from Streptomyces griseus
biological source
Streptomyces griseus
Quality Segment
form
DMSO solution
concentration
0.16 mM in DMSO
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C[C@]1(O)[C@H]([C@H](O)[C@@H]([C@H]2OC(=O)\C(=C\C(=C\[C@H]([C@H]([C@H](C\C(=C\C=C\[C@@H]2OC)\C)C)O)C)\C)\OC)C)C)O)C)C(C)C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
InChI key
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
General description
Application
- Als Inhibitor der Endosomen-Versauerung zur Untersuchung der Bedeutung der Endosomen-Versauerung bei der Aufnahme von extrazellulären Vesikeln und der Freisetzung im Zytosol von stabil exprimiertem NanoLuc-Luciferase-markiertem Hsp70 (NLuc-Hsp70) in HeLa-Zellen[1]
- Als Inhibitor der Vakuolar-Typ-H+-ATPase (V-ATPase) zur Untersuchung der Wirkungen auf den Umsatz der Leichtkette 3 β (LC3-II) in Autophagen bei Mäusen[2]
- Als Autophagie-Inhibitor zur Untersuchung der Wirkungen auf die Defenestration von primären sinusoidalen Endothelzellen (LSECs) aus Rattenleber[3]
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 0.16 mM in DMSO, from Streptomyces griseus | description 5 mg/mL, DMSO solution | description 5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC) | description 5 mM in DMSO, ≥97% (HPLC) |
| form DMSO solution | form DMSO solution | form DMSO solution | form DMSO solution |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| biological source Streptomyces griseus | biological source synthetic | biological source - | biological source - |
| concentration 0.16 mM in DMSO | concentration 5 mg/mL | concentration - | concentration - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bafilomycin A1 Fertiglösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?