Fortfahren mit
L7543
Anti-MAP1LC3B Antibody
enhanced validation
Verbesserte Validierung
rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-Autophagie-verwandter Ubiquitin-artiger Modifier LC3 B, Anti-Autophagie-verwandtes Protein LC3 B, Anti-MAP1 Leichtkette 3 Protein 2, Anti-MAP1A/1B Leichtkette 3 B, Anti-MAP1A/MAP1B LC3 B, Anti-Mikrotubulus-assoziierte Proteine 1A/B Leichtkette-3B-Vorläufer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 571,00
200 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 666,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, WB
Citations:
1586
€ 571,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZRB100
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-LC3B in Kaninchen hergestellte Antikörper, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 16-18 kDa
species reactivity
mouse, human, rat
enhanced validation
functional assay
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells, western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAP1LC3B(81631)
mouse ... Map1lc3b(67443)
rat ... Map1lc3b(64862)
General description
Das Gen MAP1LC3B (Mikrotubulus-assoziiertes Protein 1 Leichtkette 3 β) ist ein Homolog des Gens ATG8, eines autophagiebezogenen Gens in Hefe. Das codierte Protein wird als pro-MAP1LC3B bezeichnet, eine Vorform, die durch ATG4 gespalten wird, um eine zytosolische Form namens MAP1LC3B-I zu erzeugen.
Mikrotubulus-assoziiertes Protein 1 Leichtkette 3 (MAPLC3/LC3) wurde zuerst in Ratten als ein Protein festgestellt, das gemeinsam mit mikrotubulus-assoziiertem Protein 1A und 1B aus Rattenhirngewebe aufgereinigt wird. LC3 existiert in Zellen in zwei Formen: in zytoplasmischer Form, LC3-I (18 kDa) und als LC3-II (16 kDa), einer mit der Autophagosom-Membran assoziierten Form. LC3-I wird von dem säuger-autophagiebezogenen Protein 7 (Atg7) und Atg3, also E1- bzw. E2-ähnlichen Enzymen, zu der membrangebundenen Form LC3-II (einem LC3-Phospholipid-Konjugat) modifiziert. Es wurden drei menschliche Orthologe von Ratten-LC3 identifiziert: MAP1LC3A/LC3A, MAP1LC3B/LC3B und MAP1LC3C/LC3C. Die Humanproteine gibt es in zwei verschiedenen Formen: der zytosolischen Form (Typ I) und der membranassoziierten Form (Typ II). Die drei humanen Isoformen weisen im Humangewebe verschiedene Expressionsmuster auf.
Immunogen
über einen C-terminalen Cysteinrest an KLH konjugiertes synthetisches Peptid entsprechend den Aminosäuren 2-15 von humanem LC3B. Die entsprechende Sequenz unterscheidet sich um eine Aminosäure in Ratte und Maus.
Application
Der Anti-LC3B-Antikörper vom Kaninchen wird in Western Blots und in der Immunhistochemie eingesetzt.
Der Anti-LC3B-Antikörper vom Kaninchen wird in Western Blots und in der Immunhistochemie eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Der MAPLC3/LC3-Expressionswert (Mikrotubulus-assoziiertes Protein 1 Leichtkette 3) korreliert mit dem Ausmaß der Autophagosom-Bildung. LC3B eignet sich auch als autophagosomaler Marker.
Durch Immunblotting erkennt der Anti-LC3B-Antikörper Human-, Ratten- und Maus-LC3B-I und LC3B-II (~18 kDa bzw. ~16 kDa).
MAP1LC3B-I (Mikrotubulus-assoziiertes Protein 1 Leichtkette 3 β-I) konjugiert mit MAP1LC3B-II vor dem Einführen sowohl in die inneren als auch äußeren Membranen des wachsenden autophagen Vesikels während der Autophagie. Die zelluläre Verteilung und Verarbeitung von MAP1LC3B fördert die Überwachung der Autophagie. Zellen ohne MAP1LC3B führen zu einer defekten Bildung von autophagen Vesikeln; sie weisen geänderte Phänotypen auf, die mit der Rolle der Autophagie in der Energiehomöostase und der Entfernung von Proteinaggregaten assoziiert sind. Es eignet sich als autophager Marker.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, mit 15 mM Natriumazid.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L8918SAB4200361ABC929
description
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
description
clone LC3B-6, purified from hybridoma cell culture
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
LC3B-6, monoclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)