Wichtige Dokumente
24811-U
Supeltex M-4 Kapillarferrule, kurzes Design
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
ferrule type short
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Agilent/HP 500-2114 (OEM)
ID
0.4 mm
Kompatibilität
0.10-0.25 mm Column I.D.
Allgemeine Beschreibung
Eigenschaften: Dichtet mit einer Viertelumdrehung von Hand ab. Maximaler Oberflächenkontakt der Dichtung, verringert das Risiko einer Kontamination bei der Installation.
Material: flexibler Graphit
Höchsttemperatur: 450 °C
Rechtliche Hinweise
konfiguriert für
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California by LC-MS/MS and GC-MS/MS Using Ascentis® Express Biphenyl and SLB®-5ms Columns