Merck
57030-U
Supelco
Visiprep-SPE-Vakuumverteiler, PFAS-frei
new
standard, 12-port model
Synonym(e):
12-port SPE Vacuum Manifold for cartridge tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.21
Materialien
UHMW PE frit
polypropylene tube
Agentur
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Produktlinie
Visiprep
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Eignung
suitable for (for PFAS testing)
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Visiprep-Festphasenextraktion-Vakuumverteiler und-Zubehör automatisiert die Präparation und Reinigung von Laborflüssigkeitsprobendurch Festphasenextraktion. Bei Verwendung mit einer Vakuumpumpe kann ein Visiprep™-Verteilerbis zu 12 oder bis zu 24 Proben gleichzeitig extrahieren. Dies führt zu einer signifikanten Erhöhung desProbendurchsatzes bei gleichzeitiger Verringerung der Hands-On-Zeit für die Probenvorbereitung im Vergleich zuFlüssig-Flüssig-Extraktionsmethoden. Visiprep-Vakuumverteiler verfügen über einVakuum-Entlüftungsventil und eine eigenständige Abdeckungfür eine präzise Flusskontrolle und eine sichere, einfache Anwendung.Unsere Ventile zur Flussregelung ermöglichen die präzise Steuerung des Durchflusses durch jedes einzelneRöhrchen durch Drehen der einzelnen in der Abdeckung integrierten Schraubventile. Unsere vor Kurzemoptimierten Standardverteiler eignen sich für SPE-Methoden im Bereich der PFAS-Prüfung. Alle wichtigen Komponenten, die PFAS enthalten (z. B. PTFE), werden durchPFAS-freie Alternativen ersetzt, z. B. ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMW-PE) oder Edelstahl (Nadelführungen). Diese sorgen für eine niedrige PFAS-Hintergrundkontamination während des SPE-Prozesses. Das Glasbecken löst sich nicht auf, beschlägtoder verfärbt sich nicht, wenn es starken Lösungsmitteln ausgesetzt ist. Das Rack des Verteilers fasstAutosampler- oder kleine Szintillationsfläschchen, 10-mm- oder 16-mm-Reagenzgläser oder 1-, 2-, 5-oder 10-ml-Messkolben. Eine optionale Platte kann bis zu zehn 20-ml-Szintillationsfläschchen im Modell mit 12 Anschlüssen aufnehmen. Das Vakuum-Entlüftungsventil verbessert die Kontrolle des Vakuumniveaus undsorgt für einen sichereren Verschluss des Ventils. Dieses Schraubventil ist miteiner kegelförmigen Dichtung aus ultrahochmolekularem Polyethylen (jetzt PTFE-frei) montiert.Durch das Festziehen der Schraube wird eine vollständige Abdichtung ohne Leckagen am Ventil sichergestellt.Durch Lösen der Schraube wird die Dichtung aufgebrochen, sodass das Vakuum sofort aufgehoben wird,um die Extraktion zu beenden oder die Verteilerabdeckung zu öffnen. Mit vier 5-cm-Beinen kanndie Abdeckung so auf eine Arbeitsfläche gestellt werden, dass die SPE-Röhrchen ihre aufrechtePosition beibehalten. Dadurch wird verhindert, dass Lösungsmittelführungen auf der Arbeitsfläche aufliegen undbeschädigt oder kontaminiert werden. Ein Trocknungsaufsatz für denVerteiler ist separat erhältlich, kann in wenigen Minuten installiert werden und mit jedemInertgas verwendet werden. Der Trocknungsaufsatz ist auch für die Konzentrierung der wiedergewonnenen Proben nützlich. Der Gasfluss zu jedem Röhrchen kann unabhängig eingestellt werden.
Anwendung
Das Visiprep-SPE-Vakuumfiltrationssystem wurde für die Festphasenextraktion zur Trennung von Polyphenolen von Weintrauben verwendet, um den Polyphenolgehalt mittels LC/MS-Analyse zu bestimmen. Zudem wurde es zum Konzentrieren und Aufreinigen von Lösungsmittelextrakten aus Oberflächenwasser- und Abwassersedimenten verwendet. Unter Verwendung eines Enzyme-Linked Immunosorbent Assays für die Festphasenextraktion (SPE-ELISA) wurde dieses System für die Extraktion von Estron und zur Bestimmung des Estrongehalts in Wasser eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Patentierte Schraubventile in jedem SPE-Anschluss für präzise Flusskontrolle
  • Glasbecken löst sich nicht auf, beschlägt oder verfärbt sich nicht bei Kontakt mit Lösungsmitteln
  • Beine an der Abdeckung ermöglichen es dem Benutzer, die Abdeckung beim Entfernen vom Verteiler einfach auf der Arbeitsfläche abzustellen
  • Ein verschraubtes lösungsmittelbeständiges Vakuum-Entlüftungsmessgerät und -ventil sorgen für bessere Abdichtung und Vakuumkontrolle. Ventil für 1/4″-Vakuumschläuche.
  • Das PP-Rack für Sammelgefäße kann Autosamplerfläschchen, kleine Szintillationsfläschchen (22,75 mm Außendurchmesser empfohlen), 10- und 16-mm-Reagenzgläser sowie 1-, 2-, 5- und 10-ml-Messkolben aufnehmen. Eine optionale Platte für 20-ml-Szintillationsfläschchen ist für Modelle mit 12 Anschlüssen erhältlich.
Rechtliche Hinweise
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Nazli Bahrami et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 200, 105641-105641 (2020-03-11)
The aromatase inhibitors (AIs), letrozole (Femar®/Femara®) and exemestane (Aromasin®), are widely used to treat estrogen receptor (ER) positive breast cancer in postmenopausal patients. In the setting of metastatic breast cancer, these drugs may be used after another causing new responses
Kristina Mladenov et al.
Journal of cosmetic science, 71(5), 251-262 (2020-10-07)
Caffeine is extensively used in cellulite and hair growth cosmetic products. Regulations in the field of cosmetics require manufacturers to list caffeine in the ingredient list on product labels, but its exact content in these products is not declared. On
Aysha Ferdoushi et al.
Frontiers in oncology, 10, 1601-1601 (2020-09-29)
Schwann cells (SCs), the glial component of peripheral nerves, have been identified as promoters of pancreatic cancer (PC) progression, but the molecular mechanisms are unclear. In the present study, we aimed to identify proteins released by SCs that could stimulate
Guangdi Wang et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 14(5), 1353-1364 (2012-03-23)
Endocrine disrupting compounds (EDCs), represented by steroid hormones, organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and bisphenol A have been determined in four sediment cores from the Gulf of Mexico, from New Orleans surface water (Lake Pontchartrain and Mississippi River), and
Angeles M Alonso Borbalán et al.
Journal of chromatography. A, 1012(1), 31-38 (2003-09-26)
There is considerable interest in the analysis of phenolic compounds due to their involvement in the organoleptic characteristics of foods and drinks, and their contribution to protection against cardiovascular diseases and cancers through their antioxidant activity. This article describes studies
Artikel
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
Find more about the analysis of 16 PFAS in salmon via QuEChERS extraction and LC-MS/MS characterization following FDA Method C-010.02.
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.