Merck
26889-U
SGE Spritzen für Agilent/HP 7673, 7683 und 6850 ALS Autosampler, fixierte Nadel
volume 10 μL, 10F-HP-0.63/0.47, needle size 23-26 ga, needle L 42 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
cone tip stainless steel needle
Kanülengröße
23-26 ga
Leistungsmerkmale
needle type F (cemented needle)
point style #1
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
SGE 002822
Kanüle L
42 mm
Volumen
10 μL
Allgemeine Beschreibung
SGE-Spritzen sind designed und getestet, um den besonderen Anforderungen der Autosampler zu genügen. Diese Spritzen haben einen einzigartigen Kolben, der ein Verbiegen und Festfressen verhindert. Der Nadelspitzentyp eignet sich für häufige und schnelle Injektionen durch ein Septum und macht diese Spritze so zu einer der zuverlässigsten Autosampler-Spritzen auf dem Markt.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)