Fortfahren mit
SLGP033N
Millex-Polyethersulfon-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic, PFAS Validated
Millex™ polyethersulfone syringe filter
Synonym(e):
Millex-GP-Spritzenvorsatzfilter, Millipore Express®-PES-Spritzenvorsatzfilter, PES-Spritzenvorsatzfilter, 0,22 μm, Polyethersulfon-Spritzenvorsatzfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104922
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32031690
Pore size:
0.22 μm
Diam.:
33 mm
Sterility:
non-sterile
Material:
polyethersulfone membrane, polypropylene housing
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing
agency
PFAS Validated, suitable for EPA 1633, suitable for EPA 537.1
sterility
non-sterile
product line
Millex
feature
holdup volume≤ 80 μL (after air purge), hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex
parameter
45 °C max. temp., 8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
technique(s)
UHPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable, fast flow filtration: suitable, low protein-binding filtration: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
filtration area
4.5 cm2
volume
100 mL
color
green
matrix
Millipore Express®
pore size
0.22 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
bubble point
≥4.3 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
application(s)
PFAS testing
shipped in
ambient
General description
Nicht sterile Millex-Spritzenvorsatzfilter mit Millipore-Express®-PLUS-Membran aus Polyethersulfon (PES) ermöglichen eine schnelle Filtration von wässrigen und milden organischen Lösungen.
  • Validiert für niedrige Anteile von 42 PFAS-Verbindungen gemäß EPA 537.1 und EPA 1633. Alle getesteten Verbindungen lagen unter der Meldegrenze. Zusätzliche Informationen sind dem Benutzerhandbuch und dem Qualitätszertifikat zu entnehmen.
  • Die geringe Proteinbindung reduziert Wechselwirkungen mit Ihrer Probe und maximiert die Wiederfindung.
  • Das Polypropylengehäuse zeichnet sich durch geringe Anteile extrahierbarer Substanzen sowie eine breite chemische Kompatibilität aus.
Application
Geeignet für die Probenfiltration für PFAS-Tests sowie die Filtration wässriger und milder organischer Lösungen.
Features and Benefits
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SLHP033NSLHPX13SLGPX13
pore size
0.22 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.45 μm
pore size
0.22 μm
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
manufacturer/tradename
Millex
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing
material
polyethersulfone membrane, polypropylene housing
diam.
33 mm
diam.
33 mm
diam.
13 mm
diam.
13 mm
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet connection, female Luer-Lok® inlet fitting, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
fitting
female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review