Fortfahren mit
22993
Oxiclear Einweg-Sauerstoff/Feuchtigkeits-Falle
1/4 in. fitting
Synonym(e):
EINWEG-FALLE 1/4″, 1 STÜCK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
fitting
1/4 in. fitting
General description
Entfernt Sauerstoff, Wasserspuren und organische Verunreinigungen aus drei 8,5 m3Gasflaschen mit inertem Trägergas. Das gereinigte Gas enthält weniger als 1 ppm wenn der Sauerstoffgehalt vorher 10ppm nicht überschritten hat.
Abmessungen:
1 7/8 in. (48 mm) AD × 7 1/2 in. (19.0 cm) Länge
Legal Information
Oxiclear is a trademark of Labclear
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
2299222449503088
description
1/4 in. fitting
description
1/8 in. fitting
description
volume 120 cc, 1/8 in. fitting
description
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
fitting
1/4 in. fitting
fitting
1/8 in. fitting
fitting
1/8 in. fitting
fitting
1/4 in. fitting
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)