This product is not designed for high pressure. It is typically used with in-line pressure regulators. The inlet pressure should not exceed 250 psi.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvolume
750 cc
fitting
General description
Das Molekularsieb 5A entfernt gezielt Feuchtigkeit und schwere Kohlenwasserstoffe aus Druckluft, elektrolytisch erzeugtem Wasserstoff, betriebsinternem Stickstoff oder anderen Gasen mit hohem Feuchtigkeits- oder Kohlenwasserstoffgehalt.
Abmessungen:
Abmessungen:
- 200-cc-Falle: 26
1/4 " (67 cm) lang × 1" (2,5 cm) Durchmesser - 750-cc-Falle: 18" (45,7 cm) lang × 2
3/8 " (6 cm) Durchmesser - S-Falle: 7
1/2 " (19 cm) lang x 59/16 " (14,1 cm) breit x1/2 " (13 mm) Durchmesser [Gesamtbettlänge: 193/4 " (50,2 cm); die erweiterte Bettlänge sorgt für einen lang anhaltenden Kontakt zwischen Gas und Adsorptionsmittel und ermöglicht bessere Arbeitskapazität]
Application
Molecular Sieve 5A moisture trap may be used for the removal of hydrocarbons from air.[1] Furthermore, it may also be used in gas chromatography for the measurement of atmospheric nitrous oxide.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description volume 750 cc, | description volume 750 cc, | description S-trap, | description volume 200 cc, |
| fitting | fitting | fitting | fitting |
| volume 750 cc | volume 750 cc | volume - | volume 200 cc |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Molekularsieb-5A-Feuchtigkeitsfalle
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the maximum pressure can apply.